Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour réservoir
Le contrôle du niveau et le trop plein stérile pour réservoirs de stockage sont des accessoires parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 06.5560
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les accessoires pour réservoir Thermo Scientific™ avec contrôle du niveau et trop plein stérile sont parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
Contrôle de niveau pour réservoirs de stockage
- Accessoire requis pour l’utilisation de n’importe quel système d’osmose inverse. Sera adapté au réservoir spécifique lors de la procédure de commande
Trop plein stérile pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Filtre d’aération pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Filtre d’aération avec absorbeur de CO2 pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique et en CO2 à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions
Spécification
Filtre d’aération / absorbeur CO2 et débordement stérile pour réservoir de 1100 - 2000 litres | |
Réservoir, 1 100 à 2 000 L | |
Accessoire pour réservoir |