Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ Plus
GREENER_CHOICE
Utilisez ces pipettes pour des procédures de travail sans désagrément et un fonctionnement intuitif. Les pipettes Eppendorf™ Research™ plus répondent aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de fiabilité tout en apportant une ergonomie exceptionnelle et une flexibilité accrue.
813.24€ - 1706.80€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de doigt Ergonomique
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15772069
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
3123000900
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
813.24€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15733459
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
3123000918
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
813.24€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15743459
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
3123000926
100 à 1 000 μl, 0,5 à 5 l, 1 à 10 ml
813.24€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17884601
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
3123000942
0,1 à 2,5 μl, 0,5 à 10 μl, 2 à 20 μl (gelb), 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl
1706.80€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Durables et résistants aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques.
  • Réglage du volume : seulement quelques tours pour atteindre le volume désiré
  • Bouton de commande : très faible force de fonctionnement et couleur indiquant le volume de la pipette, position offrant une parfaite ergonomie
  • Éjecteur : très faible force de fonctionnement, position offrant une parfaite ergonomie
  • Affichage du volume : quatre chiffres, avec grossissement
  • Affichage et ouverture de réglage secondaire : règle la pipette sur un liquide très différent de l’eau
  • Eppendorf PerfectPiston™ : piston ultra-léger en Fortron™
  • Clip de connexion rapide : permet de retirer facilement la partie inférieure (indisponible pour les pipettes de 10 μl)
  • Pointe conique à ressort : ergonomie renforcée, ajustement serré par rapport à la pointe
Spécification
Spécification
Autoclavable
Ergonomique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pipettes Research™ Plus