Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ Plus
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5 μl, 0,5 à 10 μl, 2 à 20 μl (gelb), 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
100 à 1 000 μl, 0,5 à 5 l, 1 à 10 ml
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Pipette à coussin d’air mécanique pour un pipetage précis et ergonomique des solutions aqueuses
- Sentez la différence de poids et de force de pipetage : cette pipette ultra-légère est conçue selon les principes Eppendorf PhysioCare Concept™
- Des forces de fixation de cônes minimales grâce à un cône de pointe à ressort (disponible pour toutes les pipettes jusqu’à 1 ml) qui réduit la contrainte sans sacrifier l’étanchéité du cône
- L’une des forces d’éjection de cônes et de fonctionnement les plus faibles sur le marché des pipettes, qui permet de réduire la tension sur les mains et les bras
- Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
- Autoclavez l’intégralité de la pipette ou uniquement la partie inférieure, selon vos besoins, afin de garantir une décontamination adéquate
- Un matériau de qualité supérieure qui garantit une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Bénéficiez d’une excellente flexibilité et choisissez parmi les pipettes monocanaux à volume fixe ou variable et les pipettes à 8, 12, 16 et 24 canaux
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Numéro de série et certificat spécifique |
| Pointes compatibles | Cônes universels, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ |
| Description | Fonctionnement au moyen de deux boutons |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Grip Type | Crochet d’attache |
| Matériau | Polypropylène, polycarbonate, polyéthérimide |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Eppendorf Research plus |
| Type | Pipettes manuelles, kit de 6 |
| Volume (métrique) | 0,1 à 2,5 μl, 0,5 à 10 μl, 2 à 20 μl (gelb), 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl |
| Afficher plus |