Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA System, allows users to detect sub-picogram amounts of residual DNA from CHO cell line in under 5 hours.
3480.00€
Spécification
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
Méthode PCR qPCR
Cellule hôte CHO
Marqueur ou colorant FAM
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
30000682
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4402085
Assay Kit only
3480.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Amorce-sonde
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
CHO
resDNASEQ™
100 réactions
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits