Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA System, allows users to detect sub-picogram amounts of residual DNA from CHO cell line in under 5 hours.
Marque:  Applied Biosystems™ 4402085
Code produit. 30000682
  • 3480.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
resDNASEQ CHO DNA Control
• CHO DNA Control, 30 ng/μL, 40 μL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ CHO DNA Real-Time PCR Reagents
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0.75 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• CHO DNA Assay Mix (10X), 300 μL, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
Kit
CHO
resDNASEQ™
Dry Ice
Assay Kit only
Amorce-sonde
qPCR
FAM
100 reactions
100 réactions
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2410221 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog Number4402085
Numéro de lot2408220 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/09/2024 Catalog Number4402085
Numéro de lot2407219 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2024 Catalog Number4402085
Numéro de lot2405218 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2024 Catalog Number4402085
Numéro de lot2403217 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number4402085
Nom du produit
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits > Assay Kit only