Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu vinyle polyvalentes repositionnables
Appliquez, retirez et repositionnez facilement des étiquettes sur n’importe quelle surface propre et sèche grâce au consommable en tissu vinyle CleanLift™ B-498. Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable de haute qualité.
Marque: Brady™ 170791
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalentes : idéales pour le marquage des fils, câbles, borniers et plaques murales
- Durables : fabriquées en tissu vinyle robuste qui assure une résistance aux températures extrêmes
- Repositionnables : dotées d'un puissant adhésif en caoutchouc pouvant être proprement retiré et remplacé sur n'importe quelle surface propre et sèche
- Certifiées : conformes à la norme UL969 et à l'amendement 2005/618/CE MCV de la directive RoHS 2002/95/CE
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized to UL969, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
160 Labels/Cartridge | |
0.0073 in. | |
1 in. | |
2.54 cm |
Repositionable Rubber | |
Semi-gloss | |
Vinyl Cloth | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +176°F | |
1 x 1 in. | |
1 in. |