Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu vinyle polyvalentes repositionnables
Code produit. p-200007016
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,5 in
0,5 x 0,75 in
0,5 x 1 in
1 x 1 in
1 x 1,9 in
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
6,10 mm (l) x 4,88 m (L)
8,08 mm (l) x 4,88 m (L)
9,53 mm (l) x 6,10 m (L)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
120 pièces
160 pièces
180 pièces
220 pièces
240 pièces
Code produit. 17940740
Marque: Brady™ 170787
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Appliquez, retirez et repositionnez facilement des étiquettes sur n’importe quelle surface propre et sèche grâce au consommable en tissu vinyle CleanLift™ B-498. Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable de haute qualité.
  • Polyvalentes : idéales pour le marquage des fils, câbles, borniers et plaques murales
  • Durables : fabriquées en tissu vinyle robuste qui assure une résistance aux températures extrêmes
  • Repositionnables : dotées d'un puissant adhésif en caoutchouc pouvant être proprement retiré et remplacé sur n'importe quelle surface propre et sèche
  • Certifiées : conformes à la norme UL969 et à l'amendement 2005/618/CE MCV de la directive RoHS 2002/95/CE
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Repositionable Rubber
Couleur White
Finition Semi-gloss
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyl
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 240
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C to 80°C
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0.185 mm
Calibre de fil 22 AWG - 16 AWG
Dimensions (LxW) 0,5 x 0,5 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-7-498