Learn More
Fisherbrand™ Pointes de rechange pour sondes de sonicateur standards, modèles Q500 et Q 700
Remplacez facilement les pointes érodées
113.00€ - 135.00€
Spécification
Type de produit | Pointe de rechange |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Requires: Sonde
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12971171
|
Fisherbrand™
FB4408 |
1 in | 2,54 cm |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12951171
|
Fisherbrand™
FB4406 |
0,5 po | 1,27 cm |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12961171
|
Fisherbrand™
FB4407 |
0,75 po | 1,9 cm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pointe de rechange pour sondes à pointe remplaçable
- Pointes de rechange pour les modèles de sonicateurs 505 / 705
Informations sur la commande
Pour les sondes de rechange, voir FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spécification
Pointe de rechange | |
1 de chaque |