Learn More
Fisherbrand™ Pointes de rechange pour sondes de sonicateur standards, modèles Q500 et Q 700
Code produit. 12961171 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12961171
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Nº de catalogue FB4207
Remplacez facilement les pointes érodées
Pointe de rechange pour sondes à pointe remplaçable
  • Pendant l’utilisation normale, les pointes s’érodent et deviennent moins efficaces
  • Retirez et remplacez les pointes usées en toute facilité
  • Disponible en diamètre de 0,5, 1 et 0,75 po
  • À utiliser avec des sonicateurs Q500 et Q700
Informations sur la commande
Pour les sondes de rechange, voir FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spécification
Type de produit Pointe de rechange
Plage de volume (métrique) 50 à 500 ml
Diamètre (impériale) 0,75 po
Diamètre (impériale) de la pointe 0,75 po
Diamètre (métrique) 1,9 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 19 mm
À utiliser avec (équipement) Sonde de 0,75 po pour le sonicateur modèle Q500 et Q700 (FB4207)
Quantité d’emballage 1 de chaque