Learn More
Grant Instruments™ Couvercle transparent en polycarbonate à pignon
Dirige la condensation à l’écart des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
92.22€ - 172.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11496417
|
Grant Instruments™
AQL12 |
Bain-marie SAP12, JBN12, JBA12 and SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11406427
|
Grant Instruments™
AQL26 |
Réservoirs 26 L |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11486417
|
Grant Instruments™
AQL5 |
Réservoirs 5 L |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11476417
|
Grant Instruments™
AQL2 |
Réservoirs 2 L | N/A | ||||||
Description
Éloigne la condensation des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
- Structure en PC
- Le couvercle transparent à pignon permet à l’accumulation de condensation de s’égoutter à distance des récipients immergés.
- Pour une utilisation avec les bains-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
Spécification
Avec pignons | |
Polycarbonate |