Learn More
Grant Instruments™ Couvercle transparent en polycarbonate à pignon
Dirige la condensation à l’écart des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
Marque:  Grant Instruments™ AQL26
Code produit. 11406427
  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éloigne la condensation des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
  • Structure en PC
  • Le couvercle transparent à pignon permet à l’accumulation de condensation de s’égoutter à distance des récipients immergés.
  • Pour une utilisation avec les bains-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
Spécification
Spécification
Avec pignons
Réservoirs 26 L
Polycarbonate