Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Repetman™
Faciles à utiliser, opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement.
Marque: Gilson™ F164555
222.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip
Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage - Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
- Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
- Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
- Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
- Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
- L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
Spécification
5 ml | |
10 % ±0,3, 50 % ±0,15, 100 % ±0,08 CV, 10 % ±0.8 %, 50 % ±0.5 %, 100 % ±0.5 % | |
Gilson Repetman | |
Polypropylène |
Stérile | |
CE, IVD | |
Repetman |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Repetman™ > Volume : 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu