Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision stérile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Code produit. 16363176 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,5 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
1 ml
2,5 ml
25 ml
50 ml
5 ml
Conditionnement:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 16363176
Marque: BRANDTECH™ BRAND™ 705740
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le distributeur de précision stérile BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments utilisant des pointes répétitives standard.
  • Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
  • BIO-CERT™ stériles
  • Les pointes BIO-CERT™ sont sans ADN, sans RNase, sans endotoxines et sans ATP
  • Les tailles de 25 ml et 50 ml incluent un adaptateur
  • Les adaptateurs sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
Ces pointes conviennent aux distributeurs multiples suivants :
  • BRAND HandyStep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de performance / Certificat de pureté
Déclaration de pureté Sans endotoxines, ADN, Rnase ni ATP
Méthode de stérilisation Beta
Format Emballage individuel
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement 100/boîte
Quantité 100
Type de produit Precision Dispenser Tips
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graduée Oui
Gamme de produits PD-Tip II
Matériau Cylindre en PP ; Piston en PE