Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguille amovible pour seringues pour échantillonneur automatique Agilent
Remplacement d’aiguilles de qualité pour une utilisation avec des seringues pour échantillonneur automatique Agilent avec une aiguille amovible.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 037717
Code produit. 10075620
  • 41.45€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques Agilent Technologies
Spécification
Spécification
23 G
Aiguille de rechange
Cône
0,63 mm
50 mm
Seringues (10 μl)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Aiguille amovible pour seringues pour échantillonneur automatique Agilent > Diamètre externe : 0,63mm