Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.
Marque:  Brema Ice Makers™ GB902WHCX
3110.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15924788
  • 4568.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
  • Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
  • Acier inox avec finition Scotch Brite™
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bords arrondis internes faciles à nettoyer
  • Porte escamotable à glissière isolée
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Pieds réglables
  • Réfrigérants sans CFC
Spécification
Spécification
Jusqu'à 43°C
660 mm
690 mm
95 kg/24 h.
Refroidissement à l’eau
Floconneuse à glace
500 mm
20 kg
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace > Refroidissement à l’eau ; 20 kg