Learn More
Masterflex™ Extension de câble pour commande à distance des entraînements modulaires de précision L/S™ et I/P™
Augmentez la flexibilité de votre entraînement module avec les extensions de câble
Marque:  Masterflex™ 07557-51
Code produit. 15217736
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Connexion facile à votre pompe Masterflex™ avec ses connecteurs aux deux extrémités
Spécification
Spécification
Pour les unités modulaires de précision Masterflex L/S et I/P
9 pi
Extension de câble pour commande à distance
Connecteur de borne noté et câble avec extrémités à fils dénudés pour une connexion à un API ou à une autre interface de commande
1/boîte
Nom du produit
Masterflex™ Extension de câble pour commande à distance des entraînements modulaires de précision L/S™ et I/P™ > À utiliser avec : Pour entraînements modulaires de précision Masterflex L/S et I/P Precision