Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
Couleur:
Blanc et bleu
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile couleur haute définition 7” et à l’interface conviviale
- Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications
- Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
- Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
Spécification
| Précision de l’absorbance | Absorbance de plusmn; 0,01 A à 1,000 |
| Gamme d’absorbance | −0,3 à +2,5 A |
| Certifications/Conformité | CE |
| Couleur | Noir |
| Concentration | –300 à 9999 |
| Raccordements | 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 |
| Type de détecteur | Photodiode en silicone |
| Affichage | Écran tactile |
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 28 x 15,6 cm |
| Source lumineuse | Xénon |
| Afficher plus |
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.