Learn More
Thermo Scientific™ Plasma pour détection de coagulase Remel™
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
Marque: Thermo Scientific™ R21051
70.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
- Plasma de lapin avec EDTA
- Lyophilisé
Spécification
Plasma pour détection de coagulase | |
Staphylocoques | |
Détection d’immunoessai enzymatique |
Oui | |
Plasma pour détection de coagulase | |
15 ml |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.