Learn More
Azpack™ Ouate de coton, absorbante
Testez le pouvoir absorbant en déposant une cuillère à thé d’eau sur un morceau de coton. Ouate de coton, absorbante Azpack™ de qualité BP.
Marque: Azpack™ 12356477
13.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24298" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 100 % fibres de coton peignées blanchies
- Qualité BP
- 1 le rouleau fait environ 3,5 m x 325 mm (L x l)
- 500 g par rouleau
Spécification
Coton absorbant | |
Qualité BP | |
500 g |
Coton blanchi | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azpack™ Ouate de coton, absorbante > Quantité : 500 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu