Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Applications: In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
636.00€ - 1105.00€
Spécification
Espèces hôtes | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal |
---|---|
Composants | NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
À utiliser avec (application) | Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay |
Contenu et stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Type de produit | RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18122254
|
Novus Biologicals™
NBP2-26505-5MG |
5 mg |
1105.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18711134
|
Novus Biologicals™
NBP2-26505 |
636.00€
2mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Spécification
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal | |
Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay | |
RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set | |
Lyophilisé |
NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
RelA/NFkB p65 [p Ser276] |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set