Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Code produit. 18122254 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 18122254
Marque: Novus Biologicals™ NBP2265055MG
Applications: In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal
Composants NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 5 mg
Type de produit RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Inhibiteurs RelA/NFkB p65 [p Ser276]
Forme Lyophilisé
Usage exclusivement réservé à la recherche