Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable renforcée
Grille en acier inoxydable renforcée supplémentaire pour l’option de chambre renforcée
Marque:  Memmert™ HPP110ecoE29767
Code produit. 17199684
  • 320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tenez compte de la charge max. de la chambre ; électropolie, charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
HPP110eco
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Grille en acier inoxydable renforcée > HPP110eco