Learn More
BINDER™ Chambre intérieure renforcée
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marque: BINDER™ 8012-2516
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spécification
KB PRO 1060 | |
Acier inoxydable | |
Rack de chambre | |
200 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Chambre intérieure renforcée > For use with KB PRO 1060
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu