Learn More
BINDER™ Chambre intérieure renforcée
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marque:  BINDER™ 8012-2514
Code produit. 30238367
  • 1204.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spécification
Spécification
KB PRO 470
Acier inoxydable
Rack de chambre
180 kg
Nom du produit
BINDER™ Chambre intérieure renforcée > For use with KB PRO 470