Learn More
Fisherbrand™ Kit d’experts pour centrifugeuse GT2
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT2 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
Marque:  Fisherbrand™ 50164304
4802.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21892" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17181925
  • 7675.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Kit d’experts pour centrifugeuse Ventilée GT2
Description
Description
Facilité d’utilisation :
  • Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
  • La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger/décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité.
Efficacité énergétique :
  • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 830 x g
No
Oui
Oui
100/240 V
Fisherbrand
Centrifugeuse, 4 rotors de 400 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml
Pack centrifugeuse
50/60 Hz