Learn More
Fisherbrand™ Kit d’experts pour centrifugeuse GT2
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT2 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
7190.00€ - 11250.00€
Spécification
FCR max. | 25 830 x g |
---|---|
Gamme de produits | Fisherbrand |
Rotor | Oui |
Type | Pack centrifugeuse |
Alimentation électrique | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Réfrigéré | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réfrigéré | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17171925
|
Fisherbrand™
|
Oui | Centrifugeuse, 4 rotors de 400 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
11250.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17181925
|
Fisherbrand™
|
Non | Centrifugeuse, 4 rotors de 400 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
7190.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17191925
|
Fisherbrand™
|
Oui | Centrifugeuse, rotor H-Flex, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml. |
8780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Facilité d’utilisation :
- Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
- Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
- La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger / décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité
Efficacité énergétique :
- réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques) grâce au système
Spécification
25 830 x g | |
Oui | |
50/60 Hz |
Fisherbrand | |
Pack centrifugeuse |