Learn More
asecos™ Kit de recharge chariot de transport absorbants
Kit de recharge pratique
sur devis
Spécification
Matériau | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Poids (impériale) | 13.23 lb. |
Poids (métrique) | 6 kg |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17856456
|
asecos™
14414 |
Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17806456
|
asecos™
14415 |
Universal All Purpose Absorbent Storage Cart Refill Kit |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17886446
|
asecos™
14416 |
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique
Spécification
Heavy-duty Cloth | |
13.23 lb. | |
6 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Kit de recharge chariot de transport absorbants