Learn More
asecos™ Kit de recharge chariot de transport absorbants
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Type:
Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage
Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures
Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques
Conditionnement:
1 pièce
Description
- contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique
Spécification
Spécification
| Matériau | Heavy-duty Cloth |
| Type | Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques |
| Poids (impériale) | 13.23 lb. |
| Poids (métrique) | 6 kg |