Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01504571
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10002933
  • 126.14€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN 12257 en complément de la norme DIN
  • Col rodé conique et cônes
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 71/51
Prise NS 45/40