Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
11.00€ - 134.00€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060201
|
Lenz Laborglasintrumente
01503419 |
Prise NS 34/35 | NS 19/26 |
46.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10002933
|
Lenz Laborglasintrumente
01504571 |
Prise NS 45/40 | NS 71/51 |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10707331
|
Lenz Laborglasintrumente
01503429 |
Prise NS 34/35 | NS 29/32 |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10070351
|
Lenz Laborglasintrumente
01502971 |
Prise NS 29/32 | NS 71/51 |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224051
|
Lenz Laborglasintrumente
01504560 |
Prise NS 45/40 | NS 60/46 |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10274571
|
Lenz Laborglasintrumente
01502445 |
Prise NS 24/29 | NS 45/40 |
40.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10284331
|
Lenz Laborglasintrumente
01501934 |
Prise NS 19/26 | NS 34/35 |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10385451
|
Lenz Laborglasintrumente
01504534 |
Prise NS 45/40 | NS 34/35 |
56.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10684192
|
Lenz Laborglasintrumente
01503424 |
Prise NS 34/35 | NS 24/29 |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10517701
|
Lenz Laborglasintrumente
01501429 |
Prise NS 14/23 | NS 29/32 |
11.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conforme à la norme DIN 12257 en complément de la norme DIN
- Col rodé conique et cônes
- En tubulure DURAN™