Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01503419
Code produit. 10060201
  • 46.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12257 en complément de la norme DIN
  • Col rodé conique et cônes
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 19/26
Verre borosilicaté 3.3
Prise NS 34/35