Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Recombinant Protein
124.00€ - 319.00€
Spécification
Tampon | 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue |
---|---|
Contenu et stockage | Store at -20°C. |
À utiliser avec (application) | Western Blot |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18634970
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-50Tests |
50 Tests |
124.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18664901
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-250Tests |
250 Tests |
319.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue | |
Store at -20°C. | |
Western Blot |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)