Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Code produit. 18634970 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
250 tests
50 tests
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 18634970
Marque: Novus Biologicals™ NBP31165050Tests
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue
Contenu et stockage Store at -20°C.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 50 tests