Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Protéine G recombinante
157.00€ - 380.00€
Spécification
Conjugué | Non conjugué(e) |
---|---|
Forme | Poudre |
Sous-type de protéine | Protéine G |
Contenu et stockage | 2 à 8°C |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10726713
|
Novex™
101200 |
1 mg |
157.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10100633
|
Novex™
101201 |
5 mg |
380.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Elle est fournie sous forme de poudre lyophilisée sans sel.La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
Spécification
Non conjugué(e) | |
Protéine G | |
Glace humide |
Poudre | |
2 à 8°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.