Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Protéine G recombinante
Marque: Novex™ 101201
231.80 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Elle est fournie sous forme de poudre lyophilisée sans sel.La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
Spécification
Non conjugué(e) | |
Poudre | |
2 à 8°C |
5 mg | |
Protéine G | |
Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.