Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001603.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 56 |
Nom | SP-10 / ACRV1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906419
|
enQuireBio™
QP5609-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15946419
|
enQuireBio™
QP5609-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15996409
|
enQuireBio™
QP5609-ec-100ug |
100 μg |
505.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15926419
|
enQuireBio™
QP5609-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15936419
|
enQuireBio™
QP5609-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15916419
|
enQuireBio™
QP5609-ec-1mg |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001603.1 | |
SP-10 / ACRV1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56 | |
Research Use Only | |
ACRV1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |