Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNA-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RNA-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006734.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5935 |
Nom | RNA-binding protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16064340
|
enQuireBio™
QP6586-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16084340
|
enQuireBio™
QP6586-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16074340
|
enQuireBio™
QP6586-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16094340
|
enQuireBio™
QP6586-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16004350
|
enQuireBio™
QP6586-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16014350
|
enQuireBio™
QP6586-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_006734.1 | |
RNA-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5935 | |
Research Use Only | |
RBM3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSEEGKLFV GGLNFNTDEQ ALEDHFSSFG PISEVVVVKD RETQRSRGFG FITFTNPEHA SVAMRAMNGE SLDGRQIRVD HAGKSARGTR GGGFGAHGRG RSYSRGGGDQ GYGSGRYYDS RPGGYGYGYG RSRDYNGRNQ GGYDRYSGGN YRDNYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |