missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | RLN2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-1ug |
1 μg |
143.00€
1µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15903209
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-EC-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15983199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-25ug |
25 μg |
222.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15993199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-50ug |
50 μg |
1575.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15963199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
RLN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RLN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDSWMEEV IKLCGRELVR AQIAICGMST WSKRSLSQED APQTPRPVAE IVPSFINKDT ETINMMSEFV ANLPQELKLT LSEMQPALPQ LQQHVPVLKD SSLLFEEFKK LIRNRQSEAA DSSPSELKYL GLDTHSRKKR QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |