missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PREP Protein
A cDNA sequence encoding the PREP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5550 |
---|---|
Nom | PREP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PREP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992609
|
enQuireBio™
QP13136-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982609
|
enQuireBio™
QP13136-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972609
|
enQuireBio™
QP13136-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5550 | |
Research Use Only | |
PREP | |
Human | |
His | |
PREP protein solution (0.25 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
PREP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSLQYP DVYRDETAVQ DYHGHKICDP YAWLEDPDSE QTKAFVEAQN KITVPFLEQC PIRGLYKERM TELYDYPKYS CHFKKGKRYF YFYNTGLQNQ RVLYVQDSLE GEARVFLDPN ILSDDGTVAL RGYAFSEDGE YFAYGLSASG SDWVTIKFMK VDGAKELPDV LERVKFSCMA WTHDGKGMFY NSYPQQDGKS DGTETSTNLH QKLYYHVLGT DQSEDILCAE FPDEPKWMGG AELSDDGRYV LLSIREGCDP VNRLWYCDLQ QESSGIAGIL KWVKLIDNFE GEYDYVTNEG TVFTFKTNRQ SPNYRVINID FRDPEESKWK VLVPEHEKDV LEWIACVRSN FLVLCYLHDV KNILQLHDLT TGALLKTFPL DVGSIVGYSG QKKDTEIFYQ FTSFLSPGII YHCDLTKEEL EPRVFREVTV KGIDASDYQT VQIFYPSKDG TKIPMFIVHK KGIKLDGSHP AFLYGYGGFN ISITPNYSVS RLIFVRHMGG ILAVANIRGG GEYGETWHKG GILANKQNCF DDFQCAAEYL IKEGYTSPKR LTINGGSNGG LLVAACANQR PDLFGCVIAQ VGVMDMLKFH KYTIGHAWTT DYGCSDSKQH FEWLVKYSPL HNVKLPEADD IQYPSMLLLT ADHDDRVVPL HSLKFIATLQ YIVGRSRKQS NPLLIHVDTK AGHGAGKPTA KVIEEVSDMF AFIARCLNVD WIP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |