Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G7 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PLA2G7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15942429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15932429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
PLA2G7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PLA2G7 protein is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MVPPKLHVLF CLCGCLAVVY PFDWQYINPV AHMKSSAWVN KIQVLMAAAS FGQTKIPRGN GPYSVGCTDL MFDHTNKGTF LRLYYPSQDN DRLDTLWIPN KEYFWGLSKF LGTHWLMGNI LRLLFGSMTT PANWNSPLRP GEKYPLVVFS HGLGAFRTLY SAIGIDLASH GFIVAAVEHR DRSASATYYF KDQSAAEIGD KSWLYLRTLK QEEETHIRNE QVRQRAKECS QALSLILDID HGKPVKNALD LKFDMEQLKD SIDREKIAVI GHSFGGATVI QTLSEDQRFR CGIALDAWMF PLGDEVYSRI PQPLFFINSE YFQYPANIIK MKKCYSPDKE RKMITIRGSV HQNFADFTFA TGKIIGHMLK LKGDIDSNVA IDLSNKASLA FLQKHLGLHK DFDQWDCLIE GDDENLIPGT NINTTNQHIM LQNSSGIEKY N | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |