missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PDAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | PDAP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982149
|
enQuireBio™
QP12984-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15972149
|
enQuireBio™
QP12984-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15962149
|
enQuireBio™
QP12984-1mg |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifications
PDAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PDAP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPKGGRKGGH KGRARQYTSP EEIDAQLQAE KQKAREEEEQ KEGGDGAAGD PKKEKKSLDS DESEDEEDDY QQKRKGVEGL IDIENPNRVA QTTKKVTQLD LDGPKELSRR EREEIEKQKA KERYMKMHLA GKTEQAKADL ARLAIIRKQR EEAARKKEEE RKAKDDATLS GKRMQSLSLN KLEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |