missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NRG-3 / Neuregulin-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRG-3 / Neuregulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2485.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001010848.2
Identification génétique (Entrez) 10718
Nom NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16093310
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-10ug
10 μg N/A N/A N/A
16033320
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-50ug
50 μg N/A N/A N/A
16083310
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-100ug
100 μg
554.00€
100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16013320
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-200ug
200 μg N/A N/A N/A
16023320
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-500ug
500 μg N/A N/A N/A
16003320
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6437-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001010848.2
NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10718
Research Use Only
NRG3
Recombinant Protein
E. coli
MSEGAAAASP PGAASAAAAS AEEGTAAAAA AAAAGGGPDG GGEGAAEPPR ELRCSDCIVW NRQQTWLCVV PLFIGFIGLG LSLMLLKWIV VGSVKEYVPT DLVDSKGMGQ DPFFLSKPSS FPKAMETTTT TTSTTSPATP SAGGAASSRT PNRISTRLTT ITRAPTRFPG HRVPIRASPR STTARNTAAP ATVPSTTAPF FSSSTLGSRP PVPGTPSTQA MPSWPTAAYA TSSYLHDSTP SWTLSPFQDA ASSSSSSSSS ATTTTPETST SPKFHTTTYS TERSEHFKPC RDKDLAYCLN DGECFVIETL TGSHKHCRCK EGYQGVRCDQ FLPKTDSILS DPTDHLGIEF MESEEVYQRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human NRG-3 / Neuregulin-3 Protein

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis