Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Code produit. 16003320
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16003320
Marque: enQuireBio™ QP6437ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRG-3 / Neuregulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001010848.2
Identification génétique (Entrez) 10718
Nom NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) NRG3
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MSEGAAAASP PGAASAAAAS AEEGTAAAAA AAAAGGGPDG GGEGAAEPPR ELRCSDCIVW NRQQTWLCVV PLFIGFIGLG LSLMLLKWIV VGSVKEYVPT DLVDSKGMGQ DPFFLSKPSS FPKAMETTTT TTSTTSPATP SAGGAASSRT PNRISTRLTT ITRAPTRFPG HRVPIRASPR STTARNTAAP ATVPSTTAPF FSSSTLGSRP PVPGTPSTQA MPSWPTAAYA TSSYLHDSTP SWTLSPFQDA ASSSSSSSSS ATTTTPETST SPKFHTTTYS TERSEHFKPC RDKDLAYCLN DGECFVIETL TGSHKHCRCK EGYQGVRCDQ FLPKTDSILS DPTDHLGIEF MESEEVYQRQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.