missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NBL1 Protein
A cDNA sequence encoding the NBL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | NBL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991569
|
enQuireBio™
QP12797-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15981569
|
enQuireBio™
QP12797-20ug |
20 μg |
222.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15971569
|
enQuireBio™
QP12797-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NBL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NBL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPPPINK LALFPDKSAW CEAKNITQIV GHSGCEAKSI QNRACLGQCF SYSVPNTFPQ STESLVHCDS CMPAQSMWEI VTLECPGHEE VPRVDKLVEK ILHCSCQACG KEPSHEGLSV YVQGEDGPGS QPGTHPHPHP HPHPGGQTPE PEDPPGAPHT EEEGAED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |