Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IF Protein
A cDNA sequence encoding the IF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6380.00€
Spécification
Nom | IF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990199
|
enQuireBio™
QP12371-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970199
|
enQuireBio™
QP12371-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980199
|
enQuireBio™
QP12371-1MG |
1 mg |
6380.00€
1mg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein solution (0.7 mg/ml) contains 20mM HEPES pH 8.0, 100mM NaCl, 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MAWFALYLLS LLWATAGTST QTQSSCSVPS AQEPLVNGIQ VLMENSVTSS AYPNPSILIA MNLAGAYNLK AQKLLTYQLM SSDNNDLTIG QLGLTIMALT SSCRDPGDKV SILQRQMENW APSSPNAEAS AFYGPSLAIL ALCQKNSEAT LPIAVRFAKT LLANSSPFNV DTGAMATLAL TCMYNKIPVG SEEGYRSLFG QVLKDIVEKI SMKIKDNGII GDIYSTGLAM QALSVTPEPS KKEWNCKKTT DMILNEIKQG KFHNPMSIAQ ILPSLKGKTY LDVPQVTCSP DHEVQPTLPS NPGPGPTSAS NITVIYTINN QLRGVELLFN ETINVSVKSG SVLLVVLEEA QRKNPMFKFE TTMTSWGLVV SSINNIAENV NHKTYWQFLS GVTPLNEGVA DYIPFNHEHI TANFTQY | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |