Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40 Protein
A cDNA sequence encoding the CD40 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 958 |
---|---|
Nom | CD40 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD40 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976898
|
enQuireBio™
QP11333-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15956898
|
enQuireBio™
QP11333-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15966898
|
enQuireBio™
QP11333-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
958 | |
Research Use Only | |
CD40 | |
Human | |
His | |
CD40 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
CD40 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEPPTACR EKQYLINSQC CSLCQPGQKL VSDCTEFTET ECLPCGESEF LDTWNRETHC HQHKYCDPNL GLRVQQKGTS ETDTICTCEE GWHCTSEACE SCVLHRSCSP GFGVKQIATG VSDTICEPCP VGFFSNVSSA FEKCHPWTSC ETKDLVVQQA GTNKTDVVCG PQDRLR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |