Learn More
3M™ Bouchons d’oreille avec arceau E-A-R™
Leur conception permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit la taille de la tête. Bouchon d’oreille avec arceau 3M E-A-R – 26 dB.
64.55€ - 102.00€
Spécification
Couleur | Orange, bleu |
---|---|
Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
Matériau | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11723383
|
3M™
7100089592 |
Bouchons d’oreille avec arceau |
102.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11719315
|
3M™
7100100262 |
Oreillettes de rechange |
64.55€
20 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Pression moindre tout en garantissant une étanchéité confortable
- Se porte à l’arrière de la tête ou sous le menton, avec un contact minimal avec les vêtements
- La conception souple de l’arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quelle que soit la taille de la tête.
- Protection auditive élégante à arceau
- Arceau souple innovant pour un maintien optimal et un confort supérieur
Spécification
Orange, bleu | |
26 dB | |
Polyuréthane |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille avec arceau E-A-R™