Learn More
3M™ Bouchons d’oreille avec arceau E-A-R™
Click to view available options
Type de produit:
Bouchons d’oreille avec arceau
Oreillettes de rechange
Description
- Pression moindre tout en garantissant une étanchéité confortable
- Se porte à l’arrière de la tête ou sous le menton, avec un contact minimal avec les vêtements
- La conception souple de l’arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quelle que soit la taille de la tête.
- Protection auditive élégante à arceau
- Arceau souple innovant pour un maintien optimal et un confort supérieur
Spécification
Spécification
Couleur | Orange, bleu |
Quantité | 10/Bte |
Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
Type de produit | Bouchons d’oreille avec arceau |
Matériau | Polyuréthane |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille avec arceau E-A-R™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu