Learn More
Heidolph instruments Agitateurs verticaux Reax pour flacons
Fixation facile et rapide des flacons. Les agitateurs verticaux pour flacons Heidolph Reax sont fournis avec une fixation pour flacons de 2 L.
Marque:  Heidolph instruments 541-20008-00
Code produit. 10633201
Description
Description
  • Vitesse réglable en continu de 1 à 16 tr/min
  • Des plages de vitesse de 0,5 à 8 tr/min et 2 à 32 tr/min sont également disponibles
  • Commandes sur écran analogique pour le réglage du régime
  • Fixation facile et rapide des flacons
  • Livré avec accessoire pour flacons de 2 L
  • Accessoire pour flacons de 0,5 L et 1 L disponible
  • D’autres récipients de 270 mm de hauteur et de 136 mm de diamètre peuvent être fixés avec une plaque de tension
  • Classe de protection IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100/115/220/230 V
Agitateur vertical
8
8 flacons
Reax 20/8
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs verticaux Reax pour flacons > Modèle : Reax 20/8 ; pour 8 flacons