Learn More
Heidolph instruments Agitateurs verticaux Reax pour flacons
Fixation facile et rapide des flacons. Les agitateurs verticaux pour flacons Heidolph Reax sont fournis avec une fixation pour flacons de 2 L.
5035.00€ - 6870.00€
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633201
|
Heidolph instruments
541-20008-00 |
Reax 20/8 | 8 flacons | N/A | ||||||
10272401
|
Heidolph instruments
541-20012-00 |
Reax 20/12 | 12 flacons |
6870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vitesse réglable en continu de 1 à 16 tr/min
- Des plages de vitesse de 0,5 à 8 tr/min et 2 à 32 tr/min sont également disponibles
- Commandes sur écran analogique pour le réglage du régime
- Fixation facile et rapide des flacons
- Livré avec accessoire pour flacons de 2 L
- Accessoire pour flacons de 0,5 L et 1 L disponible
- D’autres récipients de 270 mm de hauteur et de 136 mm de diamètre peuvent être fixés avec une plaque de tension
- Classe de protection IP 21
Spécification
Agitateur vertical |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs verticaux Reax pour flacons